Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit de medidor de oxígeno disuelto AR440
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeschreibung
- Gran pantalla a color de 7 in de alta resolución con pantalla táctil capacitiva operable con guantes.
- Aire saturado de agua, agua saturada de aire o calibración personalizada.
- Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar con guía de calibración paso a paso.
- Almacena 10 registros de calibración por parámetro con fecha y hora.
- Almacena 5.000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora.
- Salidas a una impresora, computadora o USB Unidad flash para retención de datos a largo plazo.
- Introduce el ID de muestra con opción USB escáner de código de barras, USB teclado, o USB ratón.
- Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor.
Spezifikation
Spezifikation
| Measurement Modes | Oxígeno disuelto |
| Tipos de sensores | Sensor de oxígeno disuelto |
| Intervalo (OD polarográfica) | 0,0 a 600,0 % de saturación; 0,01 a 90,0 mg/L |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a 130 °C |
| Tipo de pantalla | 7 in Pantalla LCD gráfica en color de alta resolución |
| Puntos de datos | 5000 con sello de fecha y hora |
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV 3-1, FCC Clase A |
| Clasificación IP | IP54 |
| Intervalo de humedad relativa | Del 5 al 85%, sin condensación |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | De 0,0 al 600,0 % de saturación |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?