Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Medidor de conductividad AR430 con soporte
Código de producto. 31702807 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de conductividad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
31702807 Medidor de conductividad 1 set
1 options
Código de producto. 31702807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00€
    988.77€ / 1 sets
    Ahorro 956.23€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Diseñado para proporcionar pruebas electroquímicas precisas y confiables, el accumet AR430 ofrece un rendimiento mejorado en un diseño aerodinámico. Ideal para laboratorios que requieren capacidades de medición confiables.
  • Gran pantalla a color de alta resolución de 7 in con pantalla táctil capacitiva operable con guantes.
  • Calibración de conductividad de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de tampón/estándar.
  • Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar con guía de calibración paso a paso.
  • Almacena 10 registros de calibración por parámetro con fecha y hora.
  • Almacena 5000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora.
  • Salidas a una impresora, computadora o USB Unidad flash para retención de datos a largo plazo.
  • Introduce el ID de muestra con opción USB escáner de código de barras, USB teclado, o USB ratón.
  • Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud (conductividad) ±1% de lectura > 3 μS/cm; ±1% de lectura ±0.01 μS/cm ≤ 3 μS/cm
Measurement Modes Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad, Resolución
Calibración Conductividad, SDT, salinidad, temperatura
Puntos de calibración 1
Intervalo (conductividad) 0.010 μS/cm a 3000 mS/cm
Resolución (conductividad) 0.001 μS/cm mínimo, rango automático, hasta 4 dígitos
Intervalo (salinidad) 0,010 a 80,00 ppt
Resolución (salinidad) Mínimo de 0,001 ppt, rango automático
Exactitud (salinidad) ±1% de lectura
Intervalo (TDS) 0,010 ppm a 500,0 ppt (factor TDS de 1,00)
Resolución (TDS) Mínimo 0,001 ppm, rango automático, hasta 4 dígitos
Exactitud (TDS) ±1% de lectura
Intervalo de temperatura (métrico) -30,0 a 130,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C, ±0,5 °F
Intervalo (resistividad) 1.0Ω hasta 100,0 MΩ
Tipo de pantalla 7 in Pantalla LCD gráfica en color de alta resolución
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro de datos automático
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Resolución (resistividad) 0.1Ω mínimo, rango automático
Canales 1
Tipo Medidor de conductividad
Exactitud (resistividad) ±1% de lectura
Tensión 100/240 V