Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit de medidor de pH/iones AR425
Código de producto. 31702818 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
AR425A
AR425B
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
31702818 AR425A 1 set
31702819 AR425B 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31702818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00€
    1205.17€ / 1 sets
    Ahorro 1164.83€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Diseñado para proporcionar pruebas electroquímicas precisas y confiables, el accumet AR425 ofrece un rendimiento mejorado en un diseño aerodinámico. Ideal para laboratorios que requieren capacidades de medición confiables.
  • Gran pantalla a color de 7 in de alta resolución con pantalla táctil capacitiva operable con guantes.
  • Calibración de pH e iones de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de tampón/estándar.
  • Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar con guía de calibración paso a paso.
  • Almacena 10 registros de calibración por parámetro con fecha y hora.
  • Almacena 5000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora.
  • Salidas a una impresora, computadora o USB Unidad flash para retención de datos a largo plazo.
  • Introduce el ID de muestra con opción USB escáner de código de barras, USB teclado, o USB ratón.
  • Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05% de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002 pH
Opción de retroiluminación Sí
Calibración pH
Puntos de calibración 1
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Canales 1
Tipo de pantalla 7 in Pantalla LCD gráfica en color de alta resolución
Clasificación IP IP54
Measurement Modes pH, mV, ORP, Ion, Temperatura
Intervalo (mV) -2000,0 - +2000,0 mV
Intervalo (pH) De -2 a 20
Resolución (ISE) 0,0001 a 19999
Resolución (pH) pH 0,1, 0,01 o 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) -30,0 a 130,0 °C
Tipo de función de registro Registro de datos automático
Modelo AR425A
Tipo de producto Medidores multiparamétricos de sobremesa
Tensión 100/240 V