Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Medidor de pH de banco AR415
Código de producto. 31702804 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
AR415
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
31702804 AR415 1 set
1 options
Código de producto. 31702804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00€
    789.01€ / 1 sets
    Ahorro 1655.99€
    67% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Diseñado para proporcionar pruebas electroquímicas precisas y confiables, el accumet AR415 ofrece un rendimiento mejorado en un diseño aerodinámico. Ideal para laboratorios que requieren capacidades de medición confiables.
  • Gran pantalla a color de alta resolución de 7 in con pantalla táctil capacitiva operable con guantes.
  • Calibración de pH de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de tampón.
  • Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar con guía de calibración paso a paso.
  • Almacena 10 registros de calibración por parámetro con fecha y hora.
  • Almacena 5000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora.
  • Salidas a una impresora, computadora o USB Unidad flash para retención de datos a largo plazo.
  • Introduce el ID de muestra con opción USB escáner de código de barras, USB teclado, o USB ratón.
  • Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor de pH
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C
Exactitud (mV) -2000,0 a 2000,0 mV
Exactitud (pH) ±0,002 pH
Measurement Modes pH, ORP, mV, Resolución
Calibración pH, mV relativo, temperatura
Intervalo (pH) De -2 a 20
Resolución (pH) pH 0,1, 0,01 o 0,001
Intervalo (mV) -2000,0 a 2000,0 mV
Calibration Points 1
Intervalo de temperatura (métrico) -30,0 a +130,0 °C
Tipo de pantalla 7 in Pantalla LCD gráfica en color de alta resolución
Opción de retroiluminación Sí
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro de datos automático
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Modelo AR415
Canales 1
Tipo Medidor de pH
Tensión 100/240 V