Learn More
Fisherbrand™ Conductímetro portátil AE6C
Código de producto. 15543653 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Duración de la batería:
> 100 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración de la batería Tamaño de la unidad
15543653 > 100 h cada uno
1 options
Código de producto. 15543653
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
 Características del producto:
  • Calibración de pulsadores multipunto (hasta cinco puntos) con una precisión a escala completa de ±1 %
  • Opción de calibración automática rápida y sencilla o calibración manual personalizada cerca de la muestra
  • Alcance automático para mediciones de conductividad/TDS para una respuesta rápida y una mejor resolución en el amplio intervalo de medición
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
  • La función de retención «Hold» congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando no se utiliza
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • Electrodo con ATC integrada diseñado para que la producción de burbujas de aire sea mínima durante la medición
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a vertidos accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
  • Kit de medidor (opcional): contiene todo lo que necesita para la calibración y medición en un maletín de transporte resistente
Aplicaciones:
  • Prueba rutinaria: Para comprobaciones rápidas y exactas de conductividad o SDT en laboratorios, exteriores y colegios.
  • Agricultura/medioambiente: Útil en los controles de nutrientes y fertilizantes en las industrias de hidroponía y agricultura.
  • Análisis de la calidad del agua: Para analizar el agua dura, el agua sin tratar, el agua industrial y de enjuague, el agua potable, el agua de efluentes, el agua de piscina y el agua de proceso entrante. Ideal para todo tipo de garantía de la calidad, industrias de impresión y pruebas de calidad del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Conductímetro portátil Fisherbrand accumet AE6C
Exactitud (conductividad) ±1% de escala completa +1 LSD
Constante de celda 0,1; 1,0; 10,0 (seleccionable)
Puntos de calibración (conductividad) Cuatro (uno por intervalo) automáticos; cinco (uno por intervalo) manuales
Intervalo (conductividad) De 19,9 μS/cm a 199,9 μS/cm, de 199,9 μS/cm a 1999 μS/cm, de 2,00 mS/cm a 19,99 mS/cm, de 20,0 mS/cm a 199,9 mS/cm
Resolución (conductividad) 0,05 % a escala completa
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 a 80 °C)
Coeficiente de 0,0 % a 3,0 %
Normalización de 20,0 a 25,0
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (±0,9 °F)
Batería, tipo Cuatro pilas AAA de 1,4 V
Duración de la batería > 100 h