Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH portátil accumet™ AE6
Código de producto. 15523653 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15523653 Medidor portátil cada uno
15533653 Medidor portátil cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15523653
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Electrodo de pH/temp.
Medidor de pH portátil Fisherbrand accumet AE6; Incluye: electrodo de pH/temperatura, Precisión: +/- 0,01 pH, +/- 0,5 °C, +/- 1 mV, Intervalo: De - 1000 a 1000 mV, de 0 a 14, Resolución: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Tipo de batería: 4 AAA
  • Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampón
  • Selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o EE. UU. con una precisión de pH de ±0,01
  • Para el análisis de agua en piscinas y spas, procesos litográficos, análisis de agua de calderas y torres de refrigeración, fines ambientales y agrícolas, y todo tipo de control de calidad y pruebas de calidad del agua
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • El apagado automático ahorra energía de la batería después de 17 minutos sin uso
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia
  • El recubrimiento de caucho protege frente golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
  • El maletín de transporte resistente opcional facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Incluye Medidor de pH/ORP AE6, soporte/refuerzo de caucho, electrodo combinado de pH/temperatura 3 en 1 ECFC7352901B y kit de transporte de pH
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C
Exactitud (mV) ± 1
Exactitud (pH) ± 0,01
Para utilizar con (aplicación) Análisis de la calidad del agua
Calibración 1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) De -1000 a +1000 mV
Resolución (mV) 1 mV
Calibration Points De 1 a 5
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Modelo AE6
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 °C a 100 °C)
Batería, tipo AAA
Tipo Medidor portátil