Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Medidor de pH de sobremesa AE150
Código de producto. 15514693 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Conjunto Bio
Conjunto estándar
Juego de tres en uno
Juego para formación
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15514693 Conjunto estándar cada uno
15524693 Juego para formación cada uno
15534693 Conjunto Bio cada uno
15544693 Juego de tres en uno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15514693
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Includes
Medidor, soporte de electrodos, univ Adaptador de corriente. (La sonda de pH y la sonda de temperatura se venden por separado.)
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
Diseñados para ofrecer comodidad en las mediciones de pH rutinarias en el laboratorio: funcionalidad simple, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodos acoplable al medidor.– Los medidores de pH accumet AE150 ofrecen una lectura y un registro eficaces de muestras con opciones de visualización flexibles para mostrar simultáneamente pH y temperatura o mV y temperatura.
  • De uno a cinco puntos de calibración de pH
  • Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
  • Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
  • Calibración de mV de un punto
  • Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
  • Compensación de temperatura automática o manual.
  • Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
  • Icono de estado del electrodo para indicar el estado
  • Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
  • Nota: La sonda de pH y/o temperatura no está incluida
Warranty
3 años para el medidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Incluye Medidor, soporte de electrodos, univ Fuente de alimentación (90-240 V, 50/60 Hz)
Exactitud (temperatura) ± 0,3 °C
Exactitud (mV) ±0,2 mV (±199,9 mV), de ±2 mV a más de ±200 mV
Exactitud (pH) ± 0,01
Salidas Registrador (±2000 mV)
Calibración EE. UU.: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45
Intervalo (pH) De 0 a 14
Intervalo (mV) ±1999
Resolución (mV) 0,1 mV (± 199,9 mV), de 1 mV a más de ± 200 mV
Calibration Points De 1 a 5 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 100,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Selección de temperatura Automático o manual (de 0 a 100 °C)
Calibración de la sonda de temperatura Desviación en incrementos de 0,1  C; intervalo de desviación: ± 5 °C
Memoria 100 conjuntos de datos
Entradas BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de clavijas de referencia, tierra
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Tipo de sonda Sonda no incluida (se vende por separado).
Intervalo (mV relativos) Hasta ±150 mV
Tipo Conjunto estándar
Requisitos eléctricos Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 VAC, de 50 a 60 Hz)