Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura ATC accumet™ serie AE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Empareje la sonda de temperatura ARC accumet AE con un electrodo de pH accumet AE para medir muestras rutinarias de laboratorio a diario. La sonda ATC de la serie AE de 90 mm de longitud es ideal para muestras de menor volumen, mientras que la sonda ATC de la serie AE de 120 mm de longitud es ideal para muestras de mayor volumen.
- Sonda ATC de temperatura
- Cuerpo de acero inoxidable duradero
- Longitud del cuerpo: 90 mm o 120 mm
- Conexión de toma fono de 2,5 mm
- Cable de 1 metro.
Garantía
6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH accumet 13-636-AE150 y AE150 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 100°C |
| Tipo | Sonda de temperatura |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Tipos de conector | Enchufe fono (2,5 mm) |