Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de alimentación universal de repuesto de medidores accumet™ AB315 y AB330
Código de producto. 17358949 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
accumet Medidores AB315 y AB330
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17358949 accumet Medidores AB315 y AB330 cada uno
1 options
Código de producto. 17358949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.35€
    38.88€ / paquete de 1
    Ahorro 13.47€
    25% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Seleccione los accesorios para su medidor de pH/mV Fisherbrand™ accumet™ AB315 y su medidor de conductividad Fisherbrand™ accumet™ AB330.
  • Adaptador de alimentación universal de 100/240 V 50/60 Hz
  • Incluye enchufes de pared para EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de alimentación universal de repuesto
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Enchufes de pared para EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China
Tensión 100/240 V
Compatibilidad Medidores accumet™ serie AB300
Para utilizar con (equipo) accumet Medidores AB315 y AB330