Includes
Medidor de pH de sobremesa accumet AB200, soporte de electrodos, cables de USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V
Ofrece un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. El medidor de conductividad/pH Fisherbrand accumet AB200 combina las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema de medición fácil de usar y fiable. La gran pantalla retroiluminada ofrece gran visibilidad en los entornos de laboratorio.
- Pantalla gráfica retroiluminada con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
- Medidor de canal doble para mediciones de pH y conductividad
- Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
- Reconocimiento automático del tampón con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
- Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
- Protección mediante contraseña de modos de configuración y calibración
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
- Interfaces RS232 y USB
- Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
- Sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
Modelo de calibración trazable según el NIST (-CERT)
- Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
- Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
- Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
- Exactitud del pH: ±0,002 pH
- Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
- Resolución de mV: 0,1 mV
- Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
- Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
- Intervalo de conductividad: De 0,00μS a 500,0 mS
- Resolución de conductividad: 0,01; 0,1μS; 0,001; 0,01; 0,1 mS
- Precisión de conductividad: ±1 % de escala completa
- Intervalo de TDS: De 0,00 ppm a 500 ppt (factor TDS 1,00)
- Resolución de TDS: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
- Precisión de TDS: ±1 % de escala completa
- Intervalo de salinidad: De 0 a 80,0 ppt
- Resolución de salinidad: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
- Precisión de salinidad: ±1 % de escala completa
- Intervalo de resistividad: De 2,000 ohmios a 20,0 Mohmios
- Resolución de resistividad: 0,01; 0,1 ohmio; 0,001; 0,1 kohmio; 0,01 Mohmio
- Precisión de resistividad: ±1 % de escala completa
- Escala de temperatura: de 0° a 100°C (de 32° a 212,0 °F)
- Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
- Exactitud de temperatura: ±0,3 °C
- Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
- Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
- Autodiagnóstico: Sí
- Entradas: BNC, miniteléfono ATC, DIN de 8 pines, tierra
- Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Aplicaciones:
Académicas, investigación, aseguramiento y control de calidad, agua potable, aguas residuales, alimentos, bebidas, industriales
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador |
| Exactitud (conductividad) | ± 1 % FS |
| Exactitud (mV) | ±0,2 mV |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Exactitud (resistividad) | ±1 % de la escala completa |
| Exactitud (salinidad) | ±1 % de la escala completa |
| Exactitud (TDS) | ±1 % de la escala completa |
| Puntos de calibración (conductividad) | Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango |
| Puntos de calibración (pH) | Hasta 6 preajustes o 5 personalizados |
| Constante de celda | Desde 0,010 hasta 10,000 |
| Mostrar más |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.