Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa accumet™ AB150
Código de producto. 12880633 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor con kit BioBasic
Medidor con kit de pH
Medidor de pH
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12880633 Medidor con kit BioBasic 1 PCS
12870633 Medidor con kit de pH 1 PCS
12840633 Medidor de pH 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12880633
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Medidor de pH de sobremesa accumet AB150, electrodo de pH con cuerpo de vidrio rellenable de doble unión compatible con TRIS (13-620183A), sonda ATC de temperatura (13-620-19), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V
Ofrecen un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. Los medidores de sobremesa de pH Fisherbrand accumet AB150 tienen una gran pantalla retroiluminada que ofrece gran visibilidad en entornos de laboratorio. El medidor de pH accumet AB150 es la opción elegida en el sector cuando se requieren fiabilidad y uniformidad en las mediciones.
  • Pantalla gráfica retroiluminada con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
  • Reconocimiento automático del tampón con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
  • Calibración de mV relativo de un punto
  • Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Protección mediante contraseña de modos de configuración y calibración
  • Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorio acreditado, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
  • Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
  • Exactitud del pH: ±0,002 pH
  • Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
  • Resolución de mV: 0,1 mV
  • Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
  • Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
  • Escala de temperatura: de 0° a 100°C (de 32° a 212,0 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Exactitud de temperatura: ±0,3 °C
  • Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
  • Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
  • Autodiagnóstico: Sí
  • Entradas: BNC, miniteléfono ATC, tierra
  • Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Aplicaciones
Académicas, investigación, aseguramiento y control de calidad, agua potable, aguas residuales, alimentos, bebidas, industriales
Certifications
Modelos selectos disponibles con certificado de trazabilidad al NIST
Garantía
3 años para el medidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor, electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, fuente de alimentación de 110/220 V
Exactitud (temperatura) ± 0,3 °C
Exactitud (mV) ±0,2
Exactitud (pH) ±0.002
Detalles de gestión de datos Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV
Salidas RS-232 (toma fono), mini-USB-B, agitador
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Puntos de calibración (pH) Hasta 6 predefinidos o 5 personalizados
Intervalo (mV) ±2000
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Desde 1 hasta 6
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Puntos de datos 500
Entradas BNC, ATC
Certificaciones/conformidad Sin certificado de pH trazable al NIST
Garantía 3 años
Modelo Kit BioBasic para pH AB150
Tipo Medidor con kit BioBasic
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz