Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado de pH de vidrio semimicro accumet™, unión doble
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
PH DE VIDRIO DE 6 MM ACCUMET DJ BNC
- Compatibilidad con Tris
- Proporciona mediciones rápidas y exactas
- Los electrodos rellenables utilizan un mecanismo de cierre y apertura de giro
- Todos los electrodos accumet™ cuentan con protección eléctrica y aislamiento continuos de los elementos internos, el cable y los conectores para obtener lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico.
- Los electrodos de unión doble son ideales para medir muestras que tienen sulfuros, proteínas, metales pesados, TRIS o cualquier cosa que pueda reaccionar a la plata
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de pH |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Doble |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | 0 to 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C to 80°C |
| Tipo | pH, combinado, rellenable |
| Tipo de solución de llenado | SP138-500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras pequeñas |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Máx: de 80 °C |
| Mostrar más |