Learn More
Fisherbrand™ Cartucho AccuDuo
Código de producto. 15459719 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
P Pack
Paquete H
Paquete en U con filtro μde cápsula PES de 0,2 m
U Pack
U Pack (COT bajo)
Para utilizar con (equipo):
Accu20
Accu20, Accu500
Accu500
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
15459719 Paquete H Accu500 cada uno
15449719 P Pack Accu20 cada uno
15489729 U Pack Accu20, Accu500 cada uno
15499729 Paquete en U con filtro μde cápsula PES de 0,2 m Accu20, Accu500 cada uno
15409739 U Pack (COT bajo) Accu20, Accu500 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15459719
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una calidad óptima del agua del producto final. Fisher Scientific™ Los cartuchos AccuDuo proporcionan filtración de doble columna para los sistemas de agua Accu20, Accu100 y Accu500.
  • Incluye dos juegos de cartuchos de purificación de doble columna
  • Los cartuchos funcionan secuencialmente para garantizar la eliminación completa de iones y sustancias orgánicas en el agua
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Accu500
Tipo Paquete H
Para utilizar con (aplicación) Agua ultrapura para aplicaciones críticas en laboratorio