Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ XL C18
Código de producto. 12880743 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12880743 50 mm 2,1 mm cada uno
12890743 50 mm 3 mm cada uno
12850743 50 mm 4,6 mm cada uno
12860743 100 mm 2,1 mm cada uno
12870743 100 mm 3 mm cada uno
12800753 100 mm 4,6 mm cada uno
12810753 150 mm 2,1 mm cada uno
12820753 150 mm 3 mm cada uno
12830753 150 mm 4,6 mm cada uno
12840753 250 mm 2,1 mm cada uno
12860753 250 mm 3 mm cada uno
12850753 250 mm 4,6 mm cada uno
12870753 10 mm 2,1 mm paquete de 4
12890753 10 mm 4 mm paquete de 4
12880753 10 mm 3 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 12880743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 74104052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas con núcleo sólido especialmente para una retención óptima en una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
  • Las partículas de 4 μm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Mismo sistema, mismo método, mejores resultados
  • Gracias al diseño de las partículas de 4μm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Forma de partícula Solid Core
Tamaño de partículas 4 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 80Å
Cantidad Each
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 7%
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.