Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ C30
Utilice esta columna de núcleo sólido especialmente diseñada para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos hidrófobos de cadena larga.
Marca: Thermo Scientific™ 27826-012105
446.17 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Realice rápidas separaciones de alta resolución de compuestos hidrófobos de cadena larga mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C30. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm permiten separaciones rápidas y de alta resolución con contrapresiones bajas. La fase estacionaria de la C30 ofrece una selectividad de forma exclusiva para isómeros relacionados estructuralmente y es compatible con fases móviles muy acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad excepcional- Alta selectividad de forma para isómeros relacionados estructuralmente, hidrófobos y de cadena larga
- La fase unida no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Cartucho protector, pack de 4 | |
10 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
70°C | |
C30 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
90 m²/g | |
L62 | |
Accucore | |
5% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.