Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ C30
Código de producto. 13405689 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
13405689 250 mm 2,1 mm cada uno
13445679 50 mm 4,6 mm cada uno
13485679 150 mm 2,1 mm cada uno
13495679 150 mm 4,6 mm cada uno
13425679 50 mm 2,1 mm cada uno
13455679 100 mm 3 mm cada uno
13475679 150 mm 3 mm cada uno
13435679 50 mm 3 mm cada uno
13465679 100 mm 4,6 mm cada uno
13499738 100 mm 2,1 mm cada uno
13582950 10 mm 2,1 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 13405689 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27826252130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta columna de núcleo sólido especialmente diseñada para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos hidrófobos de cadena larga.
Realice rápidas separaciones de alta resolución de compuestos hidrófobos de cadena larga mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C30. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de alta resolución con contrapresiones bajas. La fase estacionaria de la C30 ofrece una selectividad de forma exclusiva para isómeros relacionados estructuralmente y es compatible con fases móviles muy acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad excepcional
  • Alta selectividad de forma para isómeros relacionados estructuralmente, hidrófobos y de cadena larga
Compatibles con fases móviles muy acuosas
  • La fase unida no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con UHPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Solid Core
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 150 Å
Cantidad Each
Área de la superficie 90 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L62
Fase estacionaria C30
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 5%
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.