Learn More
Thermo Scientific™ Columna para LC Accucore™ C18
Código de producto. 13400517 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
13400517 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13400517 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17126101030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore el procesamiento de muestras e impulse la productividad del laboratorio utilizando las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C18.
  • Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba
  • Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 μm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
  • Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 μm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
  • Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 μm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 μm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
  • Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 100 mm
Tamaño de partículas 2,6 μm