Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase inversa Accucore™ C18, 2,6 μm, 3 mm x 30 mm
Código de producto. 11337481 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11337481 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11337481
Marca: Thermo Scientific™ 17326033030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 9%; tamaño de poro: 80 Å; fase de columna: Fase reversa
Separe compuestos polares con una mayor velocidad y resolución utilizando las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad alternativa
  • La fase estacionaria C18 con desactivación terminal polar proporciona una retención óptima de analitos polares
  • Las columnas Accucore aQ son compatibles con fases móviles altamente acuosas.
  • La desactivación terminal polar permite su uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad.
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Caudal 0,8 mL/min
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 30 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L1
Fase estacionaria aQ C18
Material de embalaje Partículas de núcleo sólido
Carga de carbono 9 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa