Learn More
Invitrogen™ Partículas de referencia AccuCheck™ ERF
Descripción
- Las partículas de referencia AccuCheck ERF se utilizan para la estandarización y calibración de una unidad de intensidad de fluorescencia para el análisis de citometría de flujo.
- Mediante la aplicación del estándar de intensidad trazable por el NIST asignado para un fluoróforo determinado, se puede determinar la sensibilidad y la precisión del instrumento, lo que permite comparar los datos entre instrumentos de citometría de flujo.
- En combinación con un estándar biológico, estas partículas también se pueden utilizar para cuantificar el nivel de expresión de biomarcadores.
- Incluye valores ERF trazables por el NIST específicos de cada lote asignados a 26 canales
- Permite realizar mediciones de la intensidad de la fluorescencia para obtener precisión y sensibilidad en los instrumentos
- Facilita la comparación de datos entre instrumentos
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 x 10^6 gránulos/ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Partícula de referencia ERF |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm |
| Cantidad | 3 mL |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Diámetro (métrico) | 3,1 μm |
Para uso exclusivo en investigación