Learn More
Fisher Scientific™ Sistema de agua ultrapura Accu100
Código de producto. 15499749 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Sistema de Agua UV Ultrapure
Sistema de agua UV Ultrapure con dispensador
Ultrapure Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15499749 Sistema de Agua UV Ultrapure cada uno
15489749 Ultrapure Sistema de purificación de agua cada uno
15409759 Sistema de agua UV Ultrapure con dispensador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499749
Ultrapure Agua para aplicaciones críticas de laboratorio. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Sistema de agua utilizado para producir agua ultrapura tipo I a partir de ósmosis inversa, agua destilada o desionizada.
Independiente Ultrapure dispensador de agua
  • El dispensador remoto tiene un sensor de resistividad de alta precisión incorporado con una constante de celda de 0,01 cm-1 para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación.
  • Dispensación y calibración volumétrica
  • El mango es de 360 grados° Giratorio y desmontable de su soporte para una dispensación sin esfuerzo e instantánea con máxima flexibilidad
Panel de control multifuncional
  • Dispensación y calibración volumétrica
  • Alarmas e información de mantenimiento en una gran pantalla LCD a color
  • Monitoreo en tiempo real del estado del sistema: Calidad/resistividad del agua del producto y vida útil restante del cartucho/lámpara UV
Paquete AccuQuatro U
  • Cartucho de ultrapurificación patentado de gran capacidad
  • Volumen mínimo de agua muerta
  • Producción de agua ultrapura libre de iones y de compuestos orgánicos
  • Opciones de cartuchos de ultrapurificación para tipos de agua de alimentación
Especificaciones
Contenido bacteriano < 0,1 UFC/ml
Fuente del agua de suministro Destilada, DI, RO, EDI
Caudal De 1,0 a 1,5 l/min a 25 °C
Resistividad 18,2 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Presión del agua de suministro De 0 a 1 bar
Modelo Accu100
Tamaño de partículas < 1/ml
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 45°C
Longitud (imperial) 8,26 in
Longitud (métrico) 21 cm
Altura (imperial) 17,3 in
Altura (métrico) 44 cm
Fondo (imperial) 13,7 in
Fondo (métrico) 35 cm
Peso (imperial) 15,4 lb
Peso (métrico) 7 kg
Tipo de producto Sistema de Agua UV Ultrapure