Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Controladores de pipetas accu-jet™ S incluyendo cargador
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17354560 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amatista
Antracita
Baya
Petróleo
Tamaño de la unidad:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17354560 Petróleo 1 set
17334560 Antracita 1 set
17344560 Baya 1 set
17364560 Amatista 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17354560 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 26352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.02€
    482.10€ / 1 sets
    Ahorro 207.92€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El accu-jet™ S con adaptador de CA universal aporta versatilidad y resistencia a su equipo.
El accu-jet™ El controlador de pipeta S hace que el trabajo de laboratorio sea simple, fácil y eficiente, ya sea que trabaje con cultivos celulares, en control de calidad o en un laboratorio farmacéutico.
Con el control de la velocidad de pipeteo con una sola mano, puede lograr una aspiración rápida y potente, un ajuste preciso del menisco o una dispensación precisa de pequeños volúmenes. La velocidad del motor se controla fácilmente sobre la marcha, lo que le permite elegir entre suministro por gravedad o suministro por soplado motorizado.
El accu-jet™ S ofrece hasta 8 horas de pipeteo continuo sin recarga y se puede utilizar mientras se carga. La posición de reposo integrada permite colocar el instrumento sobre la mesa con una pipeta insertada, manteniéndolo listo para su uso.
Diseñado para una confiabilidad a largo plazo, el accu-jet™ S hace que las tareas de servicio de rutina, como el reemplazo del filtro de membrana, el cambio de adaptador y el reemplazo de la batería, sean simples y fáciles. El sistema de válvulas evita que los vapores permanezcan dentro del instrumento, evitando la corrosión. El filtro de membrana y la válvula de retención evitan que el líquido entre en el instrumento. Además, el embalaje es sostenible, con más del 90% de material reciclado y fabricación basada en fuentes renovables.
Características principales:
  • Adecuado para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 mL.
  • Mango ergonómico y diseño perfectamente equilibrado
  • Llena una pipeta de 25 ml a la velocidad máxima del motor en solo 3 segundos
  • Batería con tecnología de carga inteligente e indicador de carga de dos colores
  • Disponible en cuatro atractivos colores.
  • Parcialmente autoclavable a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo 2 NiMH/AAA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Petróleo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipeta
Tipo de agarre Botón pulsador suave
Material Policarbonato, PBT
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Controlador de pipeta
Volumen (métrico) 3214,80 ccm
Tipo de filtro 0.2 μm PTFE
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Universal AC Adaptador, soporte de pared, dos estériles 0,2 μfiltros de membrana m
Tiempo de recarga 4 hr.
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 40 °C
Garantía 12 meses
Longitud (métrico) 23,9 cm
Anchura (métrico) 23 cm
Altura (métrico) 6,2 cm
Peso (métrico) 639 g