Descripción
El accu-jet™ El controlador de pipeta S aporta versatilidad y resistencia a su equipo. Hace que el trabajo de laboratorio sea simple, fácil y eficaz, tanto si trabaja con cultivos celulares, en control de calidad o en un laboratorio farmacéutico.
El pipeteo preciso de volúmenes grandes y pequeños es fácil gracias al control con una sola mano de la velocidad de pipeteo para una aspiración rápida y potente, un ajuste preciso del menisco o una dispensación precisa de pequeños volúmenes. Gracias al control preciso, siempre conseguirá el volumen requerido cuando trabaje con pipetas graduadas o de perilla. Si necesita potencia o precisión adicionales, la velocidad del motor se controla sobre la marcha con una mano, elija entre suministro por gravedad (para pipetas calibradas para «suministrar») o suministro por soplado motorizado (para pipetas calibradas para «contener»).
Las prácticas funciones respaldan el trabajo eficaz con interrupciones mínimas. Normalmente puede trabajar durante 8 horas de pipeteo continuo sin recargar.* [* aspiración y administración continua con una pipeta de 10 ml], y la accu-jet™ S se puede utilizar mientras se carga. Incluso durante los descansos cortos, el accu-jet™ S ahorra tiempo. Con la posición de reposo integrada, puede colocar el instrumento sobre la mesa de trabajo boca arriba con una pipeta insertada. El instrumento permanece listo para su uso y accesible para que pueda continuar su trabajo a su conveniencia.
El uso eficiente de los recursos es lo que accu-jet™ S es todo acerca de. Se ha diseñado para hacer que las tareas de servicio de rutina, como el reemplazo del filtro de membrana, el cambio del adaptador o el reemplazo de la batería, sean simples y fáciles para usted. Esto y su diseño resistente lo convierten en la elección perfecta para un servicio fiable y prolongado. El sistema de válvulas garantiza que no queden vapores dentro del instrumento, evitando así la corrosión. El filtro de membrana y la válvula de extracción evitan que el líquido entre accidentalmente en el instrumento. El embalaje y la producción utilizan soluciones sostenibles. El embalaje contiene más del 90 % de material reciclado, y la fabricación se basa en fuentes renovables.
Descubra más sobre la versatilidad y resistencia de la accu-jet™ S y cómo hace que su trabajo en el laboratorio sea simple, fácil y eficiente.
Datos técnicos:
- Para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
- Mango ergonómico y diseño perfectamente equilibrado
- Llena una pipeta de 25 ml a la velocidad máxima del motor en solo 3 segundos
- Batería con tecnología de carga inteligente e indicador de carga de dos colores
- Cuatro colores atractivos
- Parcialmente autoclavable a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | 2 NiMH/AAA |
| Descripción | Petróleo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Petróleo |
| Material | Policarbonato, PBT |
| Volumen (métrico) | 3214,80 ccm |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 10 °C a 40 °C |
| Garantía | 12 meses |
| Longitud (métrico) | 23,9 cm |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Mostrar más |