Learn More
BRAND™ Cintas a presión Accu-jet™ Pro
Código de producto. 10563872 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (L x An): 12 x 65 mm
Código de producto.
10563872 Dimensiones (L x An): 12 x 65 mm
1 options
Código de producto. 10563872 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 26542
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
2 juegos para controlador de cargador de pipeta Accu-jet™ Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cintas de presión
Dimensiones (L x An) 12 x 65 mm
Incluye 2 juegos
Para utilizar con (equipo) Controlador de pipetas Accu-jet Pro