Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ Trinity P2
Código de producto. 15142909 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15142909 50 mm 3 mm cada uno
15122909 100 mm 3 mm cada uno
15112909 100 mm 2,1 mm cada uno
15132909 50 mm 2,1 mm cada uno
15152909 10 mm 3 mm paquete de 2
15162909 10 mm 2,1 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15142909 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 085433
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Utilice estas columnas de modo mixto para la separación de cationes o aniones multivalentes y productos farmacéuticos.
Separe contraiones farmacéuticos, como cationes o aniones monovalentes y divalentes, con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2. La innovadora tecnología de columna en modo mixto proporciona funciones de interacción hidrófila, HILIC, intercambio aniónico e intercambio catiónico para el desarrollo flexible de métodos. Utilice la columna para LC Acclaim Trinity P2 para complementar la columna para LC Acclaim Trinity P1, que separa simultáneamente sustancias farmacéuticas y sus contraiones, a fin de conseguir una solución integral para el análisis farmacéutico de contraiones mediante HPLC.
La fase estacionaria Acclaim Trinity P2, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), consta de partículas esféricas de sílice porosas de gran pureza revestidas con partículas de nanopolímero cargadas. La exclusiva química de la superficie incluye un área de poros interior del gránulo de sílice modificada con una capa orgánica adherida mediante enlaces covalentes que facilita la retención del intercambio catiónico. La superficie de poros exterior está modificada con gránulos de nanopolímero de intercambio aniónico. Esta composición química garantiza la separación espacial de las regiones de intercambio de aniones y de cationes.
Alta selectividad para análisis de contraiones
  • Sangrado bajo de las columnas, compatible con espectrometría de masas (MS) y detección de aerosol cargado (CAD)
  • Hidrolíticamente estable
  • Alta eficiencia
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 y 100 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Caudal De 0,30 a 0,90 mL/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 6000 psi (415 bar)
Compatibilidad de fase móvil Fase móvil acuosa de 0 a 100 %
Forma de partícula Silicio esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2,5 hasta 7
Tamaño de poro 300 Å
Cantidad Unitary
Disolventes Compatible con los disolventes orgánicos para HPLC más comunes, excepto los alcoholes
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 45°C
Fase estacionaria Híbrido esférico de nanopolímero y sílice
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Híbrido esférico de nanopolímero y sílice
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Patentado
Fase HILIC e intercambio iónico
Características ecológicas FSC
Tipo de producto Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.