Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ Surfactant Plus
Código de producto. 12759825 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
12759825 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
12739825 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12749825 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
12769825 250 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12779825 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12789825 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12709835 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
12719835 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 2
15162529 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
15200339 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
15210339 10 mm 4,6 mm 5 μm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12759825 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 078952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfotéricos con detección de CAD y LC-MS.
Las columnas ideales para el análisis de surfactantes mediante detección de alta sensibilidad son las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus. Esta nueva generación de columnas de sílice de gran eficacia tiene un sangrado excepcionalmente bajo para usarse con detectores de aerosol cargado (CAD) y espectrómetros de masas (MS). Las columnas proporcionan una selectividad similar a la de las columnas Acclaim Surfactant para la separación sensible de una amplia variedad de surfactantes. La composición química avanzada de la superficie proporciona mecanismos de retención de fase reversa y de intercambio aniónico, al tiempo que mejora significativamente la resolución de surfactantes.
Características del producto:
Mejora del rendimiento, la versatilidad y el procesamiento para análisis de surfactantes
  • Selectividad ideal para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros
  • Resistentes al colapso de fase en condiciones de fase móvil altamente acuosas
  • Excelente resolución entre compuestos fuertemente hidrófilos, como los isómeros de sulfonato de xileno
  • Compatible con detectores de dispersión de luz evaporativa (ELSD), detectores de conductividad con supresión (SCD) y detectores de UV-Vis (UV)
  • Separaciones robustas en una gran variedad de condiciones
  • Hardware Thermo Scientific™ PEEK™ no metálico disponible para una mejor compatibilidad con los sistemas de cromatografía de intercambio iónico Thermo Scientific™ Dionex™
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0, 4,0 (cuerpo de PEEK) y 4,6 mm, con 100, 150 y 250 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Caudal De 0,30 a 0,90 mL/min
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 6000 psi (415 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.