Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de surfactante Acclaim™
Código de producto. 11311823 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11311823 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11321823 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11331903 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11361923 10 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 2
11381913 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 2
11321983 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
11311943 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11301943 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11311823 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 063201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para una separación excepcional de surfactantes aniónicos, no iónicos y catiónicos con detectores ELSD e RI.
Consiga una excelente separación de todas las clases de surfactantes con las columnas LC surfactantes Thermo Scientific™ Acclaim™. Estas columnas de sílice de alta eficacia proporcionan una resolución y un rendimiento excelentes para separaciones por HPLC utilizando UV-Vis, detección de dispersión de luz evaporativa (ELSD) o detección de índice de refracción (RI). La novedosa química de la superficie crea una polaridad exclusiva que ofrece una resolución mejorada de manera significativa para oligómeros individuales de surfactantes etoxilados en comparación con las columnas C18 convencionales.
Si desea utilizar un detector de aerosol cargado (CAD) o un espectrómetro de masas (MS) para su análisis de surfactantes, seleccione la columna Acclaim Surfactant Plus LC. Esta columna, que ofrece alta resolución, alta eficacia y alto rendimiento, tiene una selectividad similar a la columna Acclaim Surfactant, pero tiene un sangrado excepcionalmente bajo para obtener un rendimiento óptimo con detectores de mayor sensibilidad.
Rendimiento sin precedentes para la separación de una amplia gama de surfactantes
  • Selectividad ideal para la separación de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros
  • Resistentes al colapso de fase en condiciones de fase móvil altamente acuosas
  • Conservación de compuestos altamente hidrófilos, como los hidrotropos
  • Excelentes formas de pico, especialmente para surfactantes catiónicos
  • Separaciones robustas en una gran variedad de condiciones
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0 y 4,6 mm de diámetro, con 150 y 250 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal De 0,8 a 2,0 mL/min
Para utilizar con ELSD, SCD, detector UV-Vis
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5500 psi (380 bar)
Impureza del metal < 10,0 ppm de metal total, < 3,0 ppm de metal individual
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
Distribución del tamaño de partículas <1,3
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Volumen de poro De 0,9 a 1 mL/g
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Fase Separación iónica
Tipo Columna de análisis
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.