Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión molecular Acclaim™ SEC-1000
Código de producto. 15118754 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
33 mm
150 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
7,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15118754 300 mm 7,8 mm cada uno
15188744 150 mm 7,8 mm cada uno
15198744 300 mm 4,6 mm cada uno
15138754 33 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15118754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 079721
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con la familia de columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina Acclaim.
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con las columnas para HPLC de exclusión molecular Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000. Las columnas de cromatografía de exclusión molecular, alto rendimiento y a base de resina, abarcan el siguiente rango de peso molecular:μ7 μm, 1000 Å. La combinación de una resina hidrófila multiporo de mono dispersión y un tamaño de partículas pequeño proporciona una alta resolución y una buena linealidad de la curva de calibración sin puntos de inflexión para análisis exactos y fiables de una gran variedad de polímeros solubles en agua.
La columna para LC Acclaim SEC-1000 está calibrada de 1000 a 1 000 000 daltons y puede caracterizar polímeros de alto peso molecular.
Análisis de alto rendimiento de polímeros solubles en agua
  • Análisis de alta resolución con menor consumo de disolvente disponible en dimensiones 4,6 x 300 mm
  • La unión de superficie estable conduce a un drenaje bajo de la columna y mejora la compatibilidad con UV, RI, MS, ELSD y los detectores de aerosol cargados Thermo Scientific Dionex™ Corona™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 7,8 mm
Caudal 1 mL/min
Longitud (métrico) 300 mm
Presión máxima 600 psi (40 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro 1000 Å
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Polímero esférico, completamente poroso
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Con desactivación terminal Sí
Fase Exclusión por tamaño
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.