Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Acclaim™ PepMap con tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Proteja su columna de análisis para HPLC de los daños causados por los residuos de las muestras y las sustancias interferentes. Se trata de un medio económico para prolongar la vida de su columna de análisis con el mínimo impacto en el rendimiento.
Utilice las precolumnas Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMapμ de tamaño de partículas de 5 μm con columnas Acclaim PepMap, que se utilizan para separaciones proteómicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 1 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Diámetro (métrico) | 300 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Línea de productos | nanoLC |