Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con ácido orgánico Acclaim™
Código de producto. 11381803 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11381803 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11371803 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
11301983 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
11351923 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 2
11321943 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11331943 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11381803 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 062903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la separación de ácidos orgánicos hidrófilos, alifáticos y aromáticos.
Para obtener un rendimiento inigualable en la separación de ácidos orgánicos hidrófilos, alifáticos y aromáticos, utilice las columnas LC de ácido orgánico Thermo Scientific™ Acclaim™. Estas columnas de sílice de fase reversa de alta eficacia son compatibles con fases móviles acuosas al 100 % y tienen una excelente estabilidad hidrolítica a bajos niveles de pH para lograr una excelente selectividad en la separación de ácidos orgánicos. Consiga separaciones de alta resolución con tiempos de ejecución rápidos y una preparación de muestras mínima.
Análisis de ácidos orgánicos de alta eficacia y gran rendimiento
  • Selectividad ideal para ácidos orgánicos hidrófilos pequeños, ácidos alifáticos de C1 a C7 y ácidos aromáticos hidrófilos
  • Excelente eficacia de columna y formas de picos para ácidos orgánicos
  • Estabilidad hidrolítica en condiciones de pH bajo para una retención de fase reversa óptima de ácidos orgánicos
  • Uso probado para garantizar separaciones uniformes de ácidos orgánicos hidrófilos
  • Envasadas en cuerpos de columna PEEK libres de metales para eliminar la interacción no deseada entre los analitos y el cuerpo de la columna
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0 y 4,0 mm de diámetro, con 150 y 250 mm de longitud
Recomendadas para el análisis y las pruebas de calidad de alimentos, bebidas, sustancias farmacéuticas, productos químicos intermedios y muestras medioambientales.
Acerca de la familia de columnas HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal De 0,6 a 1,5 mL/min
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima Acuosa de 4000 psi (275 bar), orgánico de 2000 psi (140 bar)
Impureza del metal < 10,0 ppm de metal total, < 3,0 ppm de metal individual
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
Distribución del tamaño de partículas <1,3
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Volumen de poro 1 mL/g
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Cobertura de superficie 2,7 mmol/m²
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 17 %
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.