Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WCX-1
Código de producto. 11341903 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11341903 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11321903 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11351903 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11351963 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
11331963 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
11361823 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11351823 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11301933 10 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11341903 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 068353
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Separe moléculas catiónicas con un potente control de selectividad ajustable mediante esta columna LC de intercambio catiónico débil y de fase reversa.
Separe moléculas catiónicas con un potente control de selectividad ajustable gracias a las columnas para LC de modo mixto Thermo Scientific™ Acclaim™ WCX-1. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo de carboxilo que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio catiónico débil. Este mecanismo de separación multimodo permite la separación simultánea de compuestos básicos y neutros. Al ajustar de forma independiente o simultánea la intensidad iónica de la fase móvil, el pH y el modificador orgánico, puede controlar la selectividad de compuestos ionizables y neutros.
Retiene y separa moléculas básicas de muy hidrófilas a muy hidrófobas
  • Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio catiónico débil, exclusión de aniones y HILIC
  • Selectividad complementaria a columnas de fase reversa C18
  • Columna principal eficaz para una gran variedad de analitos básicos; también es una columna ideal para el desarrollo de métodos secundarios
  • Versátiles en aplicaciones que requieren diferentes selectividades
  • Formas de pico simétricas y una excelente eficacia
  • Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
  • Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal De 0,5 a 3,0 mL/min
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Tipo USP L85
Fase estacionaria Cadena de alquilos hidrófobos con un extremo de carboxilo
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Patentado
Fase Fase reversa, intercambio iónico, exclusión iónica, HILIC
Material Stainless Steel
Técnica Mixed Mode
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.