Descripción
Separe moléculas altamente hidrófilas mediante cromatografía de líquidos por interacción hidrofílica con las columnas LC Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10. Estas columnas retienen y separan moléculas altamente polares que la cromatografía de fase reversa no retiene. Su base porosa y esférica de sílice de gran pureza está modificada de forma covalente con una capa hidrófila patentada. Esta composición química permite usar entre el 5–20 % de fase móvil acuosa al tiempo que mantiene la afinidad para analitos polares. El procesamiento de muestras aumenta sin necesidad de evaporar y reconstituir muestras disueltas en disolventes no acuosos.
- Selectividad exclusiva, que complementa las columnas de fase reversa
- Sensibilidad mejorada para la detección por MS
- Hidrolíticamente estable
- Envase resistente de columna
- Gran variedad de aplicaciones, incluida la separación de fármacos hidrófilos y metabolitos de fármacos
Specifications
Specifications
| Química de columna | Grupo polar patentado |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Caudal | De 0,2 a 0,4 mL/min |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 8500 psi (590 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.