Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de carbonilo C18 para especialidades/aplicaciones específicas Acclaim™, 5 μ m, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 15220339 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15220339 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15220339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 083214
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Utilice las columnas para LC de carbonilo Thermo Scientific™ Acclaim™ C18 para lograr una separación de alto rendimiento y una resolución superior de los derivados de la dinitrofenilhidracina (DNPH) de aldehídos y cetonas. Esta columna de base de sílice y fase reversa proporciona la selectividad idónea y la resolución básica para derivados de DNPH regulados por diversos métodos oficiales, como los métodos EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 y CARB 1004 de EE. UU.
Rendimiento superior para análisis complejos de aldehídos y cetonas
  • Separaciones de gran eficacia para un excelente rendimiento de UHPLC
  • Columnas resistentes con una buena reproducibilidad lote a lote
  • Métodos eficaces probados
Amplia variedad de dimensiones de columnas para satisfacer sus necesidades de análisis
  • Partículas de 2, 3 y 5 μm de tamaño; las partículas de menor tamaño proporcionan una elevada eficacia de picos para un análisis rápido
  • 1, 3,0 y 4,6 mm de diámetro. Las columnas de menor diámetro (2,1 y 3,0 mm) consumen menos disolventes y generan menos residuos químicos
  • 100, 150 y 250 mm de longitud
Para aplicaciones de alto rendimiento, utilice el formato de columna de 2,1 x 100 mm combinado con una elevada velocidad lineal. Si precisa una alta capacidad de resolución, emplee una columna más larga (2,1 x 150 mm) a una velocidad lineal óptima para lograr una resolución aún mejor.
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Fase estacionaria Carbonilo C18
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis