Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ Carbonyl C18
Código de producto. 15277468 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
15277468 10 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12366543 100 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
12396543 150 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
12366553 100 mm 3 mm 2,2 μm cada uno
15237468 250 mm 3 mm 3 μm cada uno
15247468 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
15257468 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
15123707 10 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
15267468 10 mm 3 mm 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15277468 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 079014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícela para lograr una resolución superior y una separación de alto rendimiento de los derivados de la dinitrofenilhidracina (DNPH) de aldehídos y cetonas.
Utilice las columnas para LC de carbonilo Thermo Scientific™ Acclaim™ C18 para lograr una separación de alto rendimiento y una resolución superior de los derivados de la dinitrofenilhidracina (DNPH) de aldehídos y cetonas. Esta columna de base de sílice y fase reversa proporciona la selectividad idónea y la resolución básica para derivados de DNPH regulados por diversos métodos oficiales, como los métodos EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 y CARB 1004 de EE. UU.
Rendimiento superior para análisis complejos de aldehídos y cetonas
  • Separaciones de gran eficacia para un excelente rendimiento de UHPLC
  • Columnas resistentes con una buena reproducibilidad lote a lote
  • Métodos eficaces probados
Amplia variedad de dimensiones de columnas para satisfacer sus necesidades de análisis
  • Partículas de 2,2, 3 y 5 µm de tamaño; las partículas de menor tamaño proporcionan una elevada eficacia de picos para un análisis rápido
  • 2,1, 3,0 y 4,6 mm de diámetro. Las columnas de menor diámetro (2,1 y 3,0 mm) consumen menos disolventes y generan menos residuos químicos
  • 100, 150 y 250 mm de longitud
Para aplicaciones de alto rendimiento, utilice el formato de columna de 2,1 × 100 mm combinado con una elevada velocidad lineal. Si precisa una alta capacidad de resolución, emplee una columna más larga (2,1 × 150 mm) a una velocidad lineal óptima para lograr una resolución aún mejor.
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes 
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 2/paq.
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Tipo USP N/D
Fase estacionaria Carbonilo C18
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Cartucho protector, 2 paq.
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.