Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ C30
Código de producto. 11312003 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11312003 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11322003 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12769815 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12779815 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
12799815 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
12709825 250 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12719825 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12729825 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11332003 10 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 2
11342003 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
11352003 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 2
11362003 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11372003 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11362023 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11372023 250 mm 3 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11312003 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 075718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una separación superior de isómeros estructurales hidrófobos.
En las separaciones de isómeros hidrófobos relacionados estructuralmente, las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 de fase reversa proporcionan resultados excelentes. La modificación covalente del silano de alquilo C30 en gel de sílice poroso, esférico y ultrapuro da a estas columnas una alta selectividad de forma. Son totalmente compatibles con diversos tampones acuosos, útiles para una amplia gama de aplicaciones de analitos y ofrecen más flexibilidad en el desarrollo de métodos.
Alta selectividad de forma para la separación de isómeros relacionados estructuralmente
  • Selectividad exclusiva, que complementa a otras columnas de fase reversa
  • Alta eficiencia y embalaje resistente
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 200 Å
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8000 psi (550 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 200 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L62
Fase estacionaria C30
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Patentado
Fase Fase reversa
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.