Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ AMG C18
Código de producto. 15502930 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15502930 150 mm 3 mm cada uno
15582920 150 mm 2,1 mm cada uno
15522930 150 mm 4,6 mm cada uno
15592920 10 mm 2,1 mm paquete de 2
15512930 10 mm 3 mm paquete de 2
15532930 10 mm 4,6 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15502930 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088755
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga las demandas actuales de análisis de antibióticos aminoglucósidos, incluida la caracterización y cuantificación de la pureza de los fármacos. Cuentan con una tolerancia excepcional ante condiciones difíciles.
Obtenga columnas de fase inversa de alto rendimiento para el análisis de aminoglucósidos. La sólida y resistente columna para HPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 proporciona una tolerancia excepcional necesaria para separaciones cromatográficas de emparejamiento de iones de aminoglucósidos. Estas columnas C18 basadas en sílice están optimizadas para diversos análisis de antibióticos aminoglucósidos, incluida la caracterización y cuantificación de la pureza de los fármacos, la supervisión de fármacos terapéuticos y las pruebas de control residual en distintas matrices. Estas columnas son estables a pH bajo, temperatura alta, disolventes orgánicos y fases móviles acuosas.
Muy estable para análisis de aminoglucósidos
La columna Acclaim AmG C18 se ha diseñado específicamente para el análisis de HPLC de fase reversa de emparejamiento de iones (IP-RPLC) de antibióticos aminoglucósidos mediante ácidos carboxílicos perfluorados volátiles como reactivo de emparejamiento de iones, como 100 mm de ácido trifluoroacético (TFA). La fase estacionaria Acclaim AmG C18 se basa en una tecnología exclusiva de unión de C18 que proporciona una estabilidad muy alta hacia las condiciones ácidas. Esta columna especializada presenta una excelente selectividad y alta resolución para el análisis de antibióticos aminoglucósidos. Además, resulta fácil de usar gracias a una sencilla fase móvil acuosa (por ejemplo, 100 mm de TFA) sin disolventes orgánicos siendo el tampón regulador de pH suficiente en la mayoría de los casos.
  • Una excelente selectividad para aminoglucósidos
  • Tolerancia superior hacia las condiciones ácidas
  • Alta eficacia y rendimiento
  • Facilidad de uso
La columna se puede utilizar con detectores UV, CAD, ELSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Caudal 0,425 mL/min
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 8000 psi (550 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 0,5 hasta 10
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Temperatura <80 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Sílice esférico, de alta pureza
Tipo de columna Análisis de aminoglucósidos
Fase Fase reversa
Características ecológicas FSC