Descripción
Logre separaciones de proteínas y mapeo de péptidos de alta resolución con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300-C18. Las partículas de sílice ultrapura de 3 μm reducen los límites de difusión de los analitos en fase estacionaria, lo que genera separaciones rápidas de alta resolución. En comparación con los envases de columna de 5 μm, las partículas de menor tamaño facilitan mayores velocidades de caudal y gradientes menos profundos en columnas más cortas para lograr separaciones más rápidas.
- Composición química de unión C18 de alto rendimiento sobre sílice con poros de 300 Å
- Eficacia probada en mapeo de péptidos
- Resultados reproducibles y fiables
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Selectividad complementaria, gran eficacia de columna y resolución ultra alta
- Amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 1 mL/min |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 4500 psi (310 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Cantidad | Unitary |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.