Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 300 C18
Código de producto. 11361793 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11361793 50 mm 2,1 mm cada uno
11371793 150 mm 2,1 mm cada uno
11391793 50 mm 4,6 mm cada uno
11381793 150 mm 4,6 mm cada uno
11341863 150 mm 3 mm cada uno
11351733 10 mm 2,1 mm paquete de 2
11321923 10 mm 4,6 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11361793 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 060263
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas C18 de poro ancho para lograr separaciones de proteínas de alta resolución.
Logre separaciones de proteínas y mapeo de péptidos de alta resolución con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300-C18. Las partículas de sílice ultrapura de 3 μm reducen los límites de difusión de los analitos en fase estacionaria, lo que genera separaciones rápidas de alta resolución. En comparación con los envases de columna de 5 μm, las partículas de menor tamaño facilitan mayores velocidades de caudal y gradientes menos profundos en columnas más cortas para lograr separaciones más rápidas.
Separación de alta resolución de proteínas y péptidos
  • Composición química de unión C18 de alto rendimiento sobre sílice con poros de 300 Å
  • Eficacia probada en mapeo de péptidos
  • Resultados reproducibles y fiables
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
  • Selectividad complementaria, gran eficacia de columna y resolución ultra alta
  • Amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal 1 mL/min
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 300 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 8 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Glass Lined Tubing (tubo de acero inoxidable con revestimiento interno de vidrio)
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.