Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 120 C8
Código de producto. 11391773 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 2/paq.
Columna de análisis
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
11391773 150 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11371773 50 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11301783 250 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11311783 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11321783 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11331783 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11341783 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11322073 250 mm 2,1 mm 2,2 μm Columna de análisis cada uno
11321993 100 mm 3 mm 2,2 μm Columna de análisis cada uno
11391983 150 mm 2,1 mm 2,2 μm Columna de análisis cada uno
11381983 100 mm 2,1 mm 2,2 μm Columna de análisis cada uno
11371983 50 mm 2,1 mm 2,2 μm Columna de análisis cada uno
11361983 30 mm 2,1 mm 2,2 μm Columna de análisis cada uno
11361973 10 mm 3 mm 5 μm Cartucho protector, 2/paq. paquete de 2
11311923 10 mm 4,6 mm 5 μm Cartucho protector, 2/paq. paquete de 2
11331733 10 mm 2,1 mm 5 μm Cartucho protector, 2/paq. paquete de 2
11371903 150 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11351763 50 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11361763 100 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11371763 150 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11381763 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11391763 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
11301773 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 11391773 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 059136
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga un rendimiento excepcional y una resolución máxima para la separación de fase reversa de analitos con una hidrofobicidad moderada.
Para la separación de fase reversa de analitos con hidrofobicidad moderada, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8. Estas columnas de alto rendimiento ofrecen una selectividad similar a las columnas Acclaim 120 C18 con un orden de elución predecible, pero menor retención. Los compuestos se eluyen más rápidamente, lo que genera separaciones más rápidas. La exclusiva composición química de los ligandos C8 densamente unidos sobre un sustrato de sílice ultrapura, esférica y porosa confiere a las columnas Acclaim 120 C8 una excelente eficacia.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para la separación de moléculas pequeñas
  • Baja actividad de silanol para lograr excelentes formas de pico
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.