Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Acclaim™ 120 C18
Código de producto. 11331773 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11331773 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11351783 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11361783 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11371783 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11381783 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11391783 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11301793 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11311793 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11321793 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12361143 250 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12709805 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
11332073 250 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11371953 50 mm 3 mm 2,2 μm cada uno
11361953 100 mm 3 mm 2,2 μm cada uno
11331953 30 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11311953 150 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11341933 250 mm 3 mm 3 μm cada uno
11311913 100 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11321913 50 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11381903 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
11381883 75 mm 3 mm 3 μm cada uno
11371883 33 mm 3 mm 3 μm cada uno
11351863 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11361773 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11351773 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 PCS
11341773 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11321773 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11371973 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
11301923 10 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 2
11341733 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 2
11311773 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12769795 75 mm 3 mm 2,2 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11331773 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 059130
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilice estas columnas de fase reversa C18 de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Mejore la eficacia de la separación en sus aplicaciones de fase reversa con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Estas columnas tienen un sustrato de sílice ultrapura con muy bajo contenido de metal para minimizar los efectos secundarios y proporcionar formas de pico simétricas. La exclusiva composición química de unión produce una cobertura de superficie excelente para proporcionar separaciones muy predecibles que no se ven afectadas por interacciones secundarias. Utilice estas columnas de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para obtener resultados reproducibles
  • La combinación de una cobertura de superficie muy elevada con un contenido de metal muy bajo da como resultado columnas con una eficacia extraordinaria
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Características ecológicas FSC
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.