Learn More
IKA™ Ejes agitadores accesorios para SteadyStir™ y agitadores de varilla
Código de producto. 10568881 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
10568881 R 1375 cada uno
10767381 R 1300 cada uno
10201961 R 1302 cada uno
10160161 R 1311 cada uno
10642781 R 1345 cada uno
10058130 R 1352 cada uno
10435261 R 1342 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10568881 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0000757700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    224.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Genere un flujo axial en el recipiente con estos ejes de agitación. IKA™ Ejes agitadores accesorios para SteadyStir™ y IKA™ Los agitadores de varilla están diseñados para velocidades medias a altas.
Para su uso a velocidades de bajas a medias.
† Recubierto de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 2,8 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 21,7 in
Longitud (métrico) 550 mm
Modelo R 1375
Velocidad Máx. de 800 rpm
Tipo Agitador de paletas
Material Acero inoxidable (316 L)