Learn More
IKA™ Agitador de hélice R 1389
Código de producto. 10120021 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
Eje de 350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10120021 Eje de 350 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10120021 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0002343600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un diseño de flujo eficiente para extraer el material que se va a mezclar desde la parte superior y la parte inferior.
  • Con 3 palas
  • Fuerzas de cizalla mínimas
  • Para velocidades de media a alta
  • Recubierto de PTFE
  • Diámetro del agitador de 75 mm, diámetro del eje de 8 mm, longitud del eje de 350 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 75 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Una amplia gama de agitadores IKA™
Longitud (métrico) Eje de 350 mm
Velocidad Máx. 800 rpm
Tipo Agitador de hélice con 3 palas