Learn More
Reactivos accesorios para serología de PMT
Código de producto. 10424665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10424665 96 pruebas 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 10424665 Proveedor Thermo Scientific Oxoid N.º de proveedor K0038119
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detecte los anticuerpos contra la PMT con este reactivo cuando se utiliza junto con el Kit de la toxina Pasteurella multocida (PMT).
Detecte anticuerpos contra la toxina Pasturella multocida (PMT) en muestras de suero o calostro de animales infectados con P. multocida toxigénico o vacunados con vacunas que contengan PMT o análogos de PMT con los Reactivos accesorios Thermo Scientific™ Oxoid™ para serología de PMT.
El objetivo principal del PMT ELISA es demostrar la presencia de cepas toxigénicas de P. multocida en muestras bacterianas obtenidas de cerdos, ya que este es el criterio imprescindible para el diagnóstico de laboratorio de la rinitis atrófica progresiva.1, 2 Sin embargo, algunas situaciones de laboratorio requieren un método para la determinación de anticuerpos contra la PMT.3 Es el caso, especialmente, de los sistemas de control de la salud de los animales basados en el cribado de muestras de suero o calostro para detectar anticuerpos contra la PMT. Además, el análisis serológico es importante cuando se supervisa la eficacia de las vacunas para la rinitis atrófica progresiva mediante la determinación de valores anti-PMT.
Utilice los Reactivos accesorios Thermo Scientific Oxoid para serología de PMT junto con el Kit de toxina Pasteurella multocida (PMT) Thermo Scientific Oxoid para detectar anticuerpos contra la PMT en muestras de suero y calostro.
Este procedimiento es independiente de la fuente animal de los anticuerpos y, por lo tanto, puede usarse para la detección de anticuerpos anti-PMT en suero o calostro de cualquier especie animal.
Solo para uso veterinario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivos accesorios para serología de PMT
Analitos detectables Anticuerpos contra la toxina Pasteurella multocida
Formato del kit de inmunoensayo ELISA
Contenido del kit PMT adicional, Suero de control negativo, Suero de control positivo, Tampón de reconstitución
Cantidad 96 pruebas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C