Learn More
Thermo Scientific™ Girador de tubos, palas con brazo giratorio para tubos de 0.5 ml/0.8 ml
Código de producto. 15208914 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Palas 50 ml
Palas de 0,5 ml/0,8 ml
Palas de 1,5 ml/2 ml
Palas de 10 ml/15 ml
Palas de 5 ml/7 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
15208914 Palas de 1,5 ml/2 ml paquete de 2
15288904 Palas de 10 ml/15 ml 1 PCS
15218914 Palas de 0,5 ml/0,8 ml paquete de 2
15298904 Palas de 5 ml/7 ml paquete de 2
15228914 Palas 50 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15208914 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el rendimiento de su girador de tubos Thermo Scientific™ con estos accesorios.
Optimice el rendimiento con los accesorios Thermo Scientific™ para el girador de tubos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos
Capacidad de tubos 1,5/2 mL
Tipo de producto Pala Rotisserie
Descripción Palas de 1,5 ml/2 ml
Para utilizar con (equipo) Balancín/rotador
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.