Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para la mezcladora vorticial LP
Código de producto. 15288874 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Plataforma de caucho
Soporte para tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15288874 Soporte para tubos cada uno
15248874 Plataforma de caucho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15288874 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.65€
    16.40€ / paquete de 1
    Ahorro 1.25€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Optimice la flexibilidad y el rendimiento utilizando accesorios Thermo Scientific™ para mezcladores vorticiales LP.
Optimice la flexibilidad y el rendimiento utilizando accesorios Thermo Scientific™ para mezcladores vorticiales LP.
  •  Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para tubos
Diámetro (métrico) 12 mm
Descripción Soporte de tubos con sujeción para recipientes (12 mm de diám.)
Para utilizar con (equipo) Agitador vórtex
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.