Learn More
Globe Scientific Accessories for Spectrophotometer Cuvettes
Código de producto. 31922903
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
LDPE
Polyethylene
Polystyrene
Tipo:
Cuvette Holder
Plug Cap
Stirring Stick
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo Tamaño de la unidad
31922903 LDPE Plug Cap paquete de 1000
31922764 Polyethylene Cuvette Holder paquete de 5
31922901 Polystyrene Stirring Stick paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31922903 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 111167
Modernice sus elementos esenciales de laboratorio con Globe Scientific
Usar código promocional 27959
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
For use with Spectophotometer cuvettes
  • Polyethylene made 12-place cuvette holder of 170 x 50 x 15mm dimensions
  • LDPE snap caps for square cuvettes for added protection against spillage and contamination
  • Polystyrene disposable 90mm stirring stick for access to the bottom of cuvettes
Especificaciones
Tipo Plug Cap
Para utilizar con (equipo) Spectrophotometer cuvettes
Material LDPE
Trayectoria óptica 10 mm