Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para electrodos de pH Orion™
Código de producto. 18897956
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de 6 mm, vidrio
Electrodo de 8 mm, vidrio
Electrodos de 12 mm, vidrio
Electrodos de vidrio estándar y Sure-Flow, Standard Glass Electrode
Tipo:
Frasco de almacenamiento de electrodos
Frascos de almacenamiento de electrodos
Protección de perilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
18897956 Electrodos de 12 mm, vidrio Frasco de almacenamiento de electrodos -
10614131 Electrodos de 12 mm, vidrio Frascos de almacenamiento de electrodos paquete de 3
11727767 Electrodo de 8 mm, vidrio Frascos de almacenamiento de electrodos paquete de 3
11757797 Electrodos de vidrio estándar y Sure-Flow, Standard Glass Electrode Protección de perilla paquete de 5
11737767 Electrodo de 6 mm, vidrio Frascos de almacenamiento de electrodos paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18897956 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 910003WA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Almacene y proteja los electrodos de pH.
Almacene y proteja sus electrodos de pH con los accesorios Thermo Scientific™ para electrodos de pH Orion™. Los frascos de almacenamiento protegen y acondicionan los electrodos cuando no se utilizan. El protector de bulbo protege el bulbo sensor de pH de los electrodos de vidrio para pH.
Electrode Storage Bottles
  • Can be used with any 6, 8 or 12mm pH electrodes
Electrode Bulb Guards
  • Designed for glass body pH electrodes
  • Use with standard or Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH electrodes — one end of the bulb guard fits over standard electrodes while the other end fits over Sure-Flow electrodes without interfering with the Sure-Flow flushing action
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 12 mm electrode storage bottle
Para utilizar con (equipo) Electrodos de 12 mm, vidrio
Tipo Frasco de almacenamiento de electrodos