Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para electrodos de pH Orion™
Código de producto. 11727767
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de 6 mm, vidrio
Electrodo de 8 mm, vidrio
Electrodos de vidrio estándar y Sure-Flow, Standard Glass Electrode
Tipo:
Frascos de almacenamiento de electrodos
Protección de perilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
11727767 Electrodo de 8 mm, vidrio Frascos de almacenamiento de electrodos paquete de 3
11757797 Electrodos de vidrio estándar y Sure-Flow, Standard Glass Electrode Protección de perilla paquete de 5
11737767 Electrodo de 6 mm, vidrio Frascos de almacenamiento de electrodos paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11727767 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 910004WA
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y proteja los electrodos de pH.
Almacene y proteja sus electrodos de pH con los accesorios Thermo Scientific™ para electrodos de pH Orion™. Los frascos de almacenamiento protegen y acondicionan los electrodos cuando no se utilizan. El protector de bulbo protege el bulbo sensor de pH de los electrodos de vidrio para pH.
Frascos de almacenamiento de electrodos
  • Se pueden utilizar con cualquier electrodo de pH de 6, 8 o 12 mm
Protectores de perilla de electrodos
  • Diseñadas para electrodos de pH con cuerpo de vidrio
  • Su utiliza con electrodos de pH estándar o Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™: un extremo de la protección del protector de perilla se ajusta a electrodos estándar mientras que el otro extremo se ajusta a electrodos Sure-Flow sin interferir con la acción de lavado de Sure-Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frascos de almacenamiento de electrodos
Para utilizar con (equipo) Electrodo de 8 mm, vidrio
Tipo Frascos de almacenamiento de electrodos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.