Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el medidor de turbidez Orion™ AQUAfast AQ3010
Product Code. 12043273
Change view
Click to view available options
Tipo:
Accesorio
Unit Size:
10 PCS
cada uno
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo Unit Size
12043273 Accesorio 10 PCS
12033273 Accesorio cada uno
12023273 Accesorio paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12043273 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AC3CBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.80€
    42.47€ / paquete de 10
    Ahorro 6.33€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Genere rápidamente una lectura precisa de la turbidez con este fiable turbidómetro y sus accesorios.
Genere una lectura exacta de la turbidez en cuestión de segundos con el medidor de trubidez Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 y sus accesorios. Se trata de un turbidímetro sencillo pero potente que ofrece una gran variedad de funciones, lo que lo hace perfecto para los trabajos en planta, campo o laboratorio. Utilice la fuente de luz LED de infrarrojos (IR) para cumplir con los requisitos de la norma ISO 7027 y medir de forma fiable la turbidez con valores de rango automático desde 0 hasta 1000 NTU. Este medidor IP67 resistente al agua ofrece una larga duración de la batería promediando las 3000 pruebas.
Características:
  • Accesorios para el medidor de turbidez AQUAfast AQ3010.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Accesorio
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro AQUAfast AQ3010
Descripción Cepillos de limpieza de viales, paquete de 5