Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el medidor de turbidez Orion™ AQUAfast AQ3010
Código de producto. 12023273
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Accesorio
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12023273 Accesorio paquete de 3
12043273 Accesorio 10 PCS
12033273 Accesorio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12023273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AC3V25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.74€
    110.84€ / paquete de 3
    Ahorro 17.90€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Genere rápidamente una lectura precisa de la turbidez con este fiable turbidómetro y sus accesorios.
Genere una lectura exacta de la turbidez en cuestión de segundos con el medidor de trubidez Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 y sus accesorios. Se trata de un turbidímetro sencillo pero potente que ofrece una gran variedad de funciones, lo que lo hace perfecto para los trabajos en planta, campo o laboratorio. Utilice la fuente de luz LED de infrarrojos (IR) para cumplir con los requisitos de la norma ISO 7027 y medir de forma fiable la turbidez con valores de rango automático desde 0 hasta 1000 NTU. Este medidor IP67 resistente al agua ofrece una larga duración de la batería promediando las 3000 pruebas.
Características:
  • Accesorios para el medidor de turbidez AQUAfast AQ3010.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Accesorio
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro AQUAfast AQ3010
Descripción Viales de 25 mm, paquete de 3
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.