Learn More
BRAND™ Accesorios para botella de medios
Código de producto. 15670469 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de rosca
Embudo del filtro de vacío (0,2 μm)
Embudo del filtro de vacío (0,45 μm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15670469 Adaptador de rosca cada uno
15640499 Embudo del filtro de vacío (0,2 μm) paquete de 12
15650499 Embudo del filtro de vacío (0,45 μm) paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15670469 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 122755
En stock
Para usar con frascos de medios/reactivos
Usar con botella de medios (122710)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Esterilizable en autoclave
Material PTFE
N.º por caja 1
Tipo Adaptador de rosca
Para utilizar con (equipo) Frasco para medios de cultivo